주요 문서
80331
Millipore
EC O157:H7 ChromoSelect Selective Supplement I
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
양식
liquid
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Escherichia coli
coliforms
애플리케이션
Recommended for isolation and easy detection of Escherichia coli O157:H7 from food samples.
성분
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Distilled water 5ml
Novobiocin 15mg
Potassium tellurite 1.5mg
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)