Merck
모든 사진(5)
주요 문서
795453
Sigma-Aldrich
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
동의어(들):
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
~Al2Si2O5(OH)4
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11111803
NACRES:
NA.21
Grade:
anhydrous
양식:
powder
Grade
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
양식
powder
품질
free-flowing
손실
≤2.0% loss on drying
pH 범위
3.5-5.0(20% in water)
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)