About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥80% (sum of isomers)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC\C(=C\CC[C@]1([C@@H]2C[C@@H](CC2)C1=C)C)\C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI key
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Santalol, α- and β-isomers are used as analytical standards for the quantification of the analytes in fragrances using flow-modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to mass spectrometry (FM GCxGC/MS).
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.