주요 문서
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7O7P · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
186.06 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95% (HPCE)
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥97%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
≥65.0% (enzymatic)
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)