주요 문서
70176
Millipore
Peptone from gelatin, pancreatic digest
suitable for microbiology
동의어(들):
Peptone from gelatin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
생물학적 소스
Porcine bone
Porcine hide
Quality Level
양식
powder
구성
total nitrogen (N), ≥15%
질소 분석
, ≥2.2 AN:TN ratio
무기 잔류물
≤10%
손실
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
응용 분야
food and beverages
microbiology
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A pancreatic digest of animal protein which reveals a high proline content and little sulfur-containing amino-acids. A pork based gelatine powder is used (therefore not in the field of the BSE / TSE disease).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)