주요 문서
61828
Supelco
10-Undecen-1-ol
analytical standard
동의어(들):
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS Number:
Molecular Weight:
170.29
Beilstein:
1753225
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI key
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)