material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 sheets
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
8.0-12.0 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is widely used as layer material for TLC. Plaster of Paris is generally used as binding agent to hold silica gel firmly to the TLC plates. Silica gel is applied as sorbent to the aluminium foils.
애플리케이션
Silica gel on TLC Alu foils may be used to perform thin layer chromatography.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.