주요 문서
55535
Yeast Extract
suitable for microbiology
동의어(들):
Yeast Extract
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
NACRES:
NA.74
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
amino nitrogen, ≥4.5%
ash, ≤65%
E.coli, negative CFU/g
moulds, ≤50 CFU/g
proteins, ≥62.5%
sodium chloride, ≤0.5%
total coliforms, ≤5 CFU/g
Total mesophilic bacteria, ≤5000 CFU/g
total nitrogen, ≥10%
yeasts, ≤50 CFU/g
손실
≤6% loss on drying
pH
6.8-7.2 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
응용 분야
microbiology
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)