응용 분야
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Enterococcus spp.
애플리케이션
VRE ChromoSelect Agar Supplement is recommended for selective isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE).
성분
Composition (per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.