55184
trans-2-Octenoyl-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt inner salt, C8:1-Carnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H27NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
285.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤10.0% water
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.