주요 문서
51777
Supelco
Lead Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Pb+2 in nitric acid (nominal concentration)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
농도
1000 mg/L Pb+2 in nitric acid (nominal concentration)
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
single component solution
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
결합
Visit the IC Portal to learn more
분석 메모
1000 mg/L Pb2+ in ≤0.1% nitric acid, prepared with high purity Pb(NO3)2, HNO3 and water
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1