43987
(S)-Mevalonic acid lithium salt
analytical standard
동의어(들):
Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate, S-MVA-Li
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O4 · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.