Key Documents
38589
Millipore
Salmonella Chromogen Agar Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
무균
sterile
Quality Level
형태
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Salmonella spp.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A chromogenic supplement for the differential detection of Salmonella in food and clinical material.
성분
(per vial, sufficient for 1000 mL medium)
chromogenic mix 0.13 g, propylene glycol 10.0 g
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)