주요 문서
33957
Supelco
Alcohol Standard Solution
0.5 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
0.5 mg/mL in H2O
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
set with 10x1mL
분석물
설명
    Ethanol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)