주요 문서
32384
Supelco
Flumequine-(1,2,carboxy-13C3)
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-1,2-13C2-2-carboxylic acid-13C, Flumequine-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C11H12FNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
264.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
형식
neat
SMILES string
FC1=CC2=C(N3C(C)CC2)C([13C]([13C]([13C](O)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1
InChI key
DPSPPJIUMHPXMA-AIGZGMKWSA-N
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)