31437-M
Sodium bicarbonate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.7%
동의어(들):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
water: soluble 50 g/L
추천 제품
Grade
ACS reagent
Agency
reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.7%
양식
powder
불순물
≤0.003% S-compounds (as SO4)
≤0.015% in water insoluble matters
≤5 mg/kg ammonium (NH4)
≤50 mg/kg I red. matters (as SO2)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa(25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 50 g/L
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
적합성
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.