주요 문서
26161
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE plunger tip
크기
2.5 mL
특징
1002 LT-LTN--RN-TLL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 1360-01
호환성
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)