주요 문서
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
동의어(들):
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
99%
양식
powder, crystals or chunks
mp
51-53 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
애플리케이션
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)