주요 문서
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
stainless steel
니들 크기
(Pt. Style 1 (cone tip))
특징
ASRN (Autosampler Removable Needle)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7785-01
니들 길이
43 mm
용적
5-10 μL
호환성
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)