주요 문서
20797
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84853
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)