material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
needle type RN (removable needle)
point style 2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80430
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
25 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객