주요 문서
20738
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
Hamilton® Syringe 725N 250UL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
needle type N (cemented needle)
point style 2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80700
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)