18214
Metazachlor Metabolite M479H016
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
3-[N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)aminocarbonylmethylsulfinyl]-2-hydroxypropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H21N3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
379.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=C(N(CN2C=CC=N2)C(CS(CC(C(O)=O)O)=O)=O)C(C)=CC=C1
InChI key
RTFJGJZKLFURCR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.