주요 문서
17289
Supelco
Polyamide on TLC-PET-foils
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
형태
PET foils
Quality Level
품질
with fluorescent indicator 254 nm
특징
binder Proprietary
fluorescent indicator
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
100 μm
입자 크기
20 μm
애플리케이션
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)