주요 문서
12003
Supelco
TIC Standard, 1000 ppm
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
농도
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
적합성
in accordance for application
형식
mixture
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)