주요 문서
09773
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Bpa-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-4-benzoyl-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H25NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
491.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white to faint beige
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m1/s1
InChI key
SYOBJKCXNRQOGA-MUUNZHRXSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)