주요 문서
06691
Supelco
Adipoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13D3H20NO6 · xLi+
Molecular Weight:
292.34 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
응용 분야
clinical testing
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1/i1D3
InChI key
BSVHAXJKBCWVDA-WQRHAFOGSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)