생물학적 소스
Cananga odorata
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Geranyl acetate (quantitative); Benzyl acetate, Linalool (qualitative)
Phytochemicals: Geranyl acetate (quantitative); Benzyl acetate, Linalool (qualitative)
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.