주요 문서
05089
Supelco
δ-Tetradecalactone
analytical standard
동의어(들):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)