제품명
Silica gel, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
Grade
high-purity grade
양식
powder
기술
LPLC: suitable
표면적
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
기질 활성군
silica
입자 크기
0.071-0.16 mm
공극 크기
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable