Key Documents
01870
Supelco
Silica gel 60 ADAMANT on TLC plates
with fluorescence indicator 254 nm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
Quality Level
특징
fluorescent indicator
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
250 μm ± 30 μm
플레이트 크기
20 cm × 20 cm
입자 크기
7.0-11.0 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1