주요 문서
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
동의어(들):
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D33H3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
317.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥97.5 atom % D (NMR)
분석
≥97.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
food and beverages
형식
neat
질량 이동
M+33
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)