00300590
Rutin trihydrate
primary reference standard
동의어(들):
Quercetin-3-rutinoside trihydrate, Vitamin P trihydrate
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES string
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
InChI key
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)