주요 문서
40-1009
Sigma-Aldrich
Alizarin red S solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
pH
3.7-5.2
적합성
for titration
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable