주요 문서
40-0101
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 1.68 (25 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161700
재고 정보
available only in Japan
Quality Level
pH
1.68 (25 °C)
응용 분야
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
형식
mixture
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)