주요 문서
37-0530
Sigma-Aldrich
Zinc Standard for ICP
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Zn+2, 1 mg/mL Zn+2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
양식:
liquid
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1 mg/mL Zn+2
1000 ppm Zn+2
적합성
suitable for atomic absorption spectrometry
저장 온도
15-25°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)