주요 문서
28-5009
Sigma-Aldrich
Starch solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
~1 % (w/v)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
for titration
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable