주요 문서
28-4120
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
CP, liquid
동의어(들):
Sodium trisilicate solution, Water glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
CP
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)