주요 문서
28-0410
Sigma-Aldrich
Sea sand
SAJ first grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
Grade
SAJ first grade
재고 정보
available only in Japan
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)