주요 문서
12-1530
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (II)
동의어(들):
Gram’s iodine solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
재고 정보
available only in Japan
성분
Composition : Lugol in water
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable