주요 문서
03-2850
Sigma-Aldrich
Boiling stones
CP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
CP
재고 정보
available only in Japan
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)