Key Documents
01-3060
Sigma-Aldrich
Aluminum standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
동의어(들):
Aluminum nitrate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
적합성
suitable for atomic absorption spectrometry
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable