주요 문서
YY2004040
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Clamp 3-tube 2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161525
eCl@ss:
32031603
직경
7.5 mm (2 in.)
Quality Level
호환성
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings/3-tube