Key Documents
XX803GN50-M
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, Norprene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
Norprene® TPE
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
길이
15.25 m (50 ft)
직경
0.5 cm
제조 메모
Sterilization Method
Autoclavable
법적 정보
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany