주요 문서
XX8000025
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
silicone
파라미터
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
I.D.
6.4 mm (0.25 in.)
길이
7.6 m (25 ft)
O.D.
9.5 mm (0.375 in.)
애플리케이션
Peristaltic pump use