주요 문서
XX8000024
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
silicone
파라미터
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
I.D.
4.8 mm (0.1875 in.)
길이
7.6 m (25 ft)
O.D.
9.5 mm (0.374 in.)
애플리케이션
Peristaltic pump use
제조 메모
Sterilization Method
Autoclavable