주요 문서
XX6320115
Millipore
Power Supply, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104424
NACRES:
NB.11
AC/DC 입력
115 V, 60 Hz
응용 분야
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
배송 상태
ambient
일반 설명
115 V rechargeable nickel-cadmium battery
애플리케이션
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms