주요 문서
XX42PSG01L
Millipore
Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
제조업체/상표
Pellicon®
Quality Level
파라미터
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
높이
60 cm (23.5 in.)
길이
18 cm
너비
20 cm
중량
3.2 kg
피팅
3/4 in. sanitary clamp
특징 및 장점
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany