주요 문서
XX42P0L62
Millipore
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
stainless steel
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
높이
25.4 cm (10 in.)
길이
22.2 cm (8.75 in.)
너비
38 cm
중량
24 kg
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany