주요 문서
XX42P0K80
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
material
316 stainless steel assembly
Quality Level
포장
1 ea of
파라미터
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
길이 × 높이 × 너비
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
중량
24 kg (52 lb)
일반 설명
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany